Principaux documents
Z100374
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask with Clear-Seal joint
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
1 EA
127,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
127,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Joint
female joint ST/NS19/22
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
500 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC