WHA9891-128
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
Pyramid, H (12.5 cm), pack of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
Pyramid
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 9891-128
Paramètres
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Hauteur
(12.5 cm)
Épaisseur
180 μm
Cendres
≤0.06%
Dimension de pores
3 μm (Particle retention)
Poids de base
100 g/m2
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Easily fits into conical funnels.
- Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
- Provides the same high quality and consistency that you expect from all Whatman filter papers.
- Whatman cellulose filter paper grades are also available in pyramid (square) folded formats.