Principaux documents
WHA69782504
Filtres pour seringue Whatman® GD/XP
polypropylene membrane
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z338419, syringe filter, syringe filters
1 PKG
605,00 €
605,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
605,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
605,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene housing
polypropylene membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Polypropylene prefilter
Conditionnement
pack of 150 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 6978-2504
Whatman Article No. 28420566 (US reference)
Diamètre
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Adéquation
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva