WHA69732504
Filtres pour seringue Whatman® GD/XP
pore size 0.45 μm, PVDF membrane
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z745561, syringe filter, syringe filters
3 350,00 €
About This Item
3 350,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Polypropylene prefilter
Conditionnement
pkg of 1500 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 6973-2504
Whatman Article No. 28420564 (US reference)
Diamètre
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Caractéristiques et avantages
- Avec préfiltre en polypropylène à deux couches plutôt qu'un empilement multicouche de fibres de verre afin de minimiser les niveaux d'ions extractibles
- Filtre pour seringue à très faible adsorption protéique
- Volume de charge élevé pour la filtration d'échantillons difficiles à filtrer