Documents
WHA67742504
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
PTFE, size 25 mm, pore size 0.45 μm, non-sterile, case of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41104908
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 6774-2504
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
1.3 cm2
Taille
25 mm
Volume
≤10 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva