Principaux documents
WHA1822100
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 100 mm diam
Synonyme(s) :
Z740934, glass fiber filters, glass microfiber filters
1 PKG
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
139,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Filtres en microfibres de verre Whatman®, sans liant, de type GF/C, Grade GF/C circles, 100 mm, 100/pk
Matériaux
borosilicate glass
circles
Description
GF/C grade: medium to fast, high loading
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1822-100
Whatman Article No. 28418385 (US reference)
Diamètre
100 mm
Épaisseur
0.26 mm
Dimension de pores
1.2 μm
Adéquation
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Description générale
Type GF/C : 1,2 µm
Les filtres en verre Cytiva’ Whatman avec papier filtre de type GF/C offrent une rétention des particules fines, un bon débit et une bonne capacité de charge. Les papiers filtres GF/C permettent l'analyse des solides en suspension.
Caractéristiques et avantages
  • Largement utilisé comme filtre à solides en suspension pour les applications d'analyse de l'eau potable et des eaux usées.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva