WHA1440329
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 30 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Z752630
20,80 €
About This Item
20,80 €
Produits recommandés
Matériaux
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1440-329
Whatman Article No. 28417999 (US reference)
Paramètres
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diamètre
30 mm
Épaisseur
210 μm
Cendres
≤0.007%
Dimension de pores
8 μm (Particle retention)
Poids de base
95 g/m2
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
- Medium nominal particle retention rating of 8 µm
- Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
- Particularly useful for gravimetric analysis