Principaux documents
WHA1440240
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman paper, Z241334, filter papers, paper filter
100 EA
161,00 €
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
161,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1440-240
Whatman Article No. 28417997 (US reference)
Paramètres
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diamètre
240 mm
Épaisseur
210 μm
Cendres
≤0.007%
Dimension de pores
8 μm (Particle retention)
Poids de base
95 g/m2
Caractéristiques et avantages
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva