WHA10477602
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
PZ 001 tweezers, stainless steel
Synonyme(s) :
Z751979
39,20 €
About This Item
39,20 €
Produits recommandés
Conditionnement
pk of 1
Fabricant/nom de marque
Whatman 10477602
Whatman Article No. 28415991 (US reference)
Description générale
Caractéristiques et avantages
- They are autoclavable and can be flame sterilized with ethanol.