Principaux documents
WHA10461118
Whatman® FP 050/0 filter holder
connector for M12 hose nipple
Synonyme(s) :
Z751448
1 PKG
8,40 €
8,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
8,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
8,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pk of 1
Fabricant/nom de marque
Whatman 10461118
Whatman Article No. 28415724 (US reference)
Description générale
Spare part to the Whatman Polyulfone Syringe Filter Holders: 10461100, 10461200, 10461300, 10461400
Caractéristiques et avantages
  • Polysulfone plastic construction
  • Stepped hose barb
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva