W530261
Huile de soja
Certified organic (NOP)
Synonyme(s) :
Soya oil from Glycine max
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Origine
USA origin
Indice de réfraction
n20/D 1.4743 (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
soybeans
Propriétés organoleptiques
faint
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves