Principaux documents
W515906
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥96%
Contient
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
138 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup