Principaux documents
W512508
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
16.05
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
Clé InChI
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and