Key Documents
W508772
Sigma-Aldrich
Bis(méthylthio)méthane
≥99%
Synonyme(s) :
Diméthylthiométhane, Formaldéhyde diméthyl mercaptal
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2SCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.23
Numéro Beilstein :
1731143
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
12.118
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
Point d'ébullition
147 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup