Principaux documents
W501905
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylfuran
≥99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Beilstein:
106449
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2208
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.029
Qualité
Kosher
Densité de vapeur
3.31 (vs air)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
92-94 °C (lit.)
Pf
−62 °C (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F
Point d'éclair (°C)
1 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Maryam Chaichi et al.
Food additives & contaminants. Part B, Surveillance, 8(1), 73-80 (2014-10-31)
In this study, the levels of furan, 2-methylfuran, 2,5-dimethylfuran, vinyl furan, 2-methoxymethyl-furan and furfural in different coffee products were evaluated. Simultaneous determination of these six furanic compounds was performed by a head space liquid-phase micro-extraction (HS-LPME) method. A total of