Principaux documents
W489811
Sigma-Aldrich
(E)-5-Octenal
≥95%, stabilized
Synonyme(s) :
Pomelo aldehyde
W489811-SAMPLE-K
66,10 €
25 G
204,00 €
100 G
377,00 €
66,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W489811-SAMPLE-K
66,10 €
25 G
204,00 €
100 G
377,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro FEMA:
4898
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
66,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Contient
alpha-tocopherol as stabilizer
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
grapefruit; citrus
Chaîne SMILES 
O=CCCC\C=C\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3+
Clé InChI
ZUSUVEKHEZURSD-ONEGZZNKSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F
Point d'éclair (°C)
56 °C