W478620
2-Hexyl-2-decenal
natural (US), mixture of cis and trans, ≥95%, stabilized
47,60 €
About This Item
47,60 €
Produits recommandés
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Contient
BHA as stabilizer
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
fatty; waxy
Chaîne SMILES
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Clé InChI
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable