Principaux documents
W466620
Sigma-Aldrich
(-)-α-Bisabolol
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
(-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
W466620-SAMPLE-K
33,60 €
100 G
92,40 €
1 KG
588,00 €
33,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W466620-SAMPLE-K
33,60 €
100 G
92,40 €
1 KG
588,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.37
Numéro FEMA:
4666
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352212
Numéro Flavis :
02.129
Nomenclature NACRES :
NA.05
33,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
FG
Kosher
natural
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; woody; spicy; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Clé InChI
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup