Principaux documents
W457533
Sigma-Aldrich
Diisoamyl disulfide
≥98%
Synonyme(s) :
3-methyl-1-(3-methylbutyldisulfanyl)butane
W457533-SAMPLE
50,30 €
100 G
271,00 €
1 KG
1 020,00 €
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W457533-SAMPLE
50,30 €
100 G
271,00 €
1 KG
1 020,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H22S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.41
Numéro FEMA:
4575
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
onion; sweet
Chaîne SMILES 
S(SCCC(C)C)CCC(C)C
InChI
1S/C10H22S2/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
MPYGLNNTOXLWOB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable