Key Documents
W439800
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzoxazole
99%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methyl-4,5-benzoxazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro FEMA:
4398
Numéro Beilstein :
112297
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.154
Source biologique
synthetic
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.550 (lit.)
Point d'ébullition
178 °C (lit.)
Pf
5-10 °C (lit.)
Densité
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
almond; musty; vanilla
Chaîne SMILES 
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Application
Possible applications: Tobacco, rice vanilla, nut nuances for pecan, almond and pistachio, cherry, coffee.
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%: Musty, nutty pecan, almond and pistachio-like, tobacco, vanilla-like with brown roasted burnt rubber and cooked rice-like nuances.
Taste at 2.0ppm: Musty, nutty, vanilla and rice-like.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)