Principaux documents
W424801
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
97%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-N,N,α-Trimethylbenzylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.23
Numéro FEMA:
4248
Beilstein:
3030178
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
11.014
Source biologique
synthetic
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
pb
81 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
BVURNMLGDQYNAF-SECBINFHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter