Principaux documents
W397025
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
greener alternative
natural, ≥93%
Synonyme(s) :
Furanone butyrate, Strawberry furanone butyrate
W397025-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
83,00 €
1 KG
1 630,00 €
33,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W397025-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
83,00 €
1 KG
1 630,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro FEMA:
3970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.176
Nomenclature NACRES :
NA.21
33,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥93%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
caramel; brown; sweet
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-5-8(11)14-10-7(3)13-6(2)9(10)12/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
JOLGAERKCZYHLF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable