Principaux documents
W395803
Sigma-Aldrich
Phenyl acetate
≥99%
Synonyme(s) :
Acetic acid phenyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro FEMA:
3958
Numéro Beilstein :
636458
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.688
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PON1(5444)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup