W355100
Isoamyl acetoacetate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro FEMA:
3551
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
227
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
9.401
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
89-91 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCOC(=O)CC(C)=O
Caractéristiques et avantages
Herbaceous, ethereal, wine-like
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves