Principaux documents
W338303
Sigma-Aldrich
2-Pentylpyridine
≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-Amyl pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.23
Numéro FEMA:
3383
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11412
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.06
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
102-107 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; herbaceous
Chaîne SMILES 
CCCCCc1ccccn1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9-11-10/h5-6,8-9H,2-4,7H2,1H3
Clé InChI
HSDXVAOHEOSTFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yeşim Karademir et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 121, 919-925 (2019-05-22)
This study aimed to investigate lipid derived formations of decadien-1-amine, 2-pentylpyridine, and acrylamide in potato chips during frying. 2,4-Decadienal, a lipid derived carbonyl, was monitored in repeatedly used sunflower oil at different thermoxidation levels (0, 6, 12, 18, 24 h at