Principaux documents
W337330
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran-3-one
natural, 97%, FG
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, Coffee furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
W337330-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
369,00 €
500 G
1 300,00 €
1 KG
2 100,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W337330-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
369,00 €
500 G
1 300,00 €
1 KG
2 100,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro FEMA:
3373
Beilstein:
1341334
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.042
Nomenclature NACRES :
NA.21
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
139 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; nutty; brown; rum
Chaîne SMILES 
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup