Principaux documents
W336009
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclohexenone
≥98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
nutty cyclohexenone
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H7(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.15
Numéro FEMA:
3360
Beilstein:
1560601
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11134
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.098
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pour en savoir plus sur le produit W336009, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥98%
Contient
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
199-200 °C (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; nutty; sweet
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Shoichiro Horita et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(3), 440-445 (2015-02-03)
(4R,6R)-Actinol can be stereo-selectively synthesized from ketoisophorone by a two-step conversion using a mixture of two enzymes: Candida macedoniensis old yellow enzyme (CmOYE) and Corynebacterium aquaticum (6R)-levodione reductase. However, (4S)-phorenol, an intermediate, accumulates because of the limited substrate range of