Principaux documents
W331104
Sigma-Aldrich
Methyl 2-thiofuroate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
S-Methyl 2-thiofuroate
W331104-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
129,00 €
100 G
224,00 €
250 G
410,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W331104-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
129,00 €
100 G
224,00 €
250 G
410,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro FEMA:
3311
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11547
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.142
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
onion
Qualité:
FG
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
pb
63 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
onion
Chaîne SMILES 
CSC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-9-6(7)5-3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
ISKUAGFDTRLBHG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2-thiofuroate is a volatile sulfur compound reported to be formed during non-enzymatic browning reactions.[1][2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Sensory properties of volatile Maillard reaction products and related compounds: A literature review.
Fors S
ACS Symp. Ser., 215, 185?286-185?286 (1983)
Lactose casein (Maillard) browning system: volatile components.
Ferretti A & Flanagan VP
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(2), 245-249 (1971)