W323500
4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran
≥95%
Synonyme(s) :
Menthofuran
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Activité optique
[α]25/D +90°, c = 10 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
pb
80-82 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; musty; earthy; pungent; nutty
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup