W322504
Phenyl disulfide
≥98%
Synonyme(s) :
Diphenyl disulfide, NSC 2689
About This Item
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Pureté
≥98%
Pf
58-60 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
earthy; sulfurous
Chaîne SMILES
S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable