Principaux documents
W322202
Sigma-Aldrich
Phenethyl octanoate
≥99%
Synonyme(s) :
Phenethyl caprylate
W322202-SAMPLE
50,30 €
100 G
102,00 €
1 KG
286,00 €
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W322202-SAMPLE
50,30 €
100 G
102,00 €
1 KG
286,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CO2CH2CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.36
Numéro FEMA:
3222
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10884
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.262
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
pb
295-296 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy; fruity; wine-like
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-9-12-16(17)18-14-13-15-10-7-6-8-11-15/h6-8,10-11H,2-5,9,12-14H2,1H3
Clé InChI
ASETYIALRXDVDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves