Principaux documents
W322008
Sigma-Aldrich
2-Phenethylamine
≥99%
Synonyme(s) :
2-phényléthylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Numéro FEMA:
3220
Beilstein:
507488
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
708
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
11.006
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
Kosher
Densité de vapeur
4.18 (vs air)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
pb
197-200 °C (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
Clé InChI
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1