W316806
3,4-Hexanedione
≥96%
Synonyme(s) :
Dipropionyl
About This Item
Formule linéaire :
CH2CH2COCOCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Beilstein:
1700837
Numéro MDL:
Numéro Flavis :
7.077
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
pb
131 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Butter, toasted, nutty, almond