W316709
δ-Hexalactone
≥98%
Synonyme(s) :
δ-Caprolactone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sweet
Chaîne SMILES
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F
Point d'éclair (°C)
107 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves