Principaux documents
W291307
Sigma-Aldrich
Piperonyl isobutyrate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Heliotropyl isobutyrate, Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro FEMA:
2913
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
305
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.430
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
Densité
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; jam; fruity
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol