Key Documents
W285900
Sigma-Aldrich
Phenethyl anthranilate
≥98%, FCC
Synonyme(s) :
Benzyl carbinyl anthranilate
About This Item
Formule linéaire :
2-(H2N)C6H4CO2CH2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro FEMA:
2859
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
258
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.723
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Point d'ébullition
226 °C (lit.)
Pf
39-44 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
chocolate; honey; iris; fruity; rose; sweet
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1C(=O)OCCc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)18-11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11,16H2
Clé InChI
PXWNBAGCFUDYBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup