Principaux documents
W283823
Sigma-Aldrich
Patchouli oil
Certified organic (NOP)
Synonyme(s) :
Pogostemon cablin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2838
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Pogostemon cablin (Blanco) Benth
Qualité
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pb
287 °C (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
earthy
Informations légales
Certified organic by MOSA
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable