Principaux documents
W279801
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyoctane
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3C(CH2)6CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.28
Numéro FEMA:
2798
Numéro CE :
Numéro MDL:
Numéro Flavis :
6.008
Source biologique
synthetic
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
206-207 °C (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Propriétés organoleptiques
violet
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(OC)OC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup