W272906
Methyl 2-octynoate
≥99%, stabilized, FCC, FG
Synonyme(s) :
Methyl heptine carbonate, NSC 72098
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥99%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Composition
contains IFRA and 1223/2009 restricted Methyl 2-octynoate
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
217-220 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; vegetable; violet
Chaîne SMILES
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup