Principaux documents
W271810
Sigma-Aldrich
Dimethyl anthranilate
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Methyl N-methylanthranilate
W271810-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
882,00 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W271810-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
882,00 €
About This Item
Formule linéaire :
2-(CH3NH)C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro FEMA:
2718
Beilstein:
607217
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
756c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.781
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
pb
256 °C (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Densité
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
grape skin; fruity; floral; sweet
Chaîne SMILES 
CNc1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-2/h3-6,10H,1-2H3
Clé InChI
GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dimethyl anthranilate is one of the main volatile constituents in citrus species such as mandarin[1], and calamondin.[2]
Application
  • Effects of Dimethyl Anthranilate-Based Repellents on Behavior, Plumage Condition, Egg Quality, and Performance in Laying Hens.: Investigates the impact of Dimethyl Anthranilate-based repellents on laying hens, focusing on their behavior, plumage condition, egg quality, and overall performance (Terčič et al., 2020).
  • A simple method to discriminate Guangchenpi and Chenpi by high-performance thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography based on analysis of dimethyl anthranilate.: Presents a chromatographic method to differentiate between Guangchenpi and Chenpi, emphasizing the role of Dimethyl Anthranilate in this differentiation process (Li et al., 2019).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
216.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Field evaluation of dimethyl anthranilate as a bird repellent livestock feed additive.
Mason JR, et al.
The Journal of wildlife management, 636-642 (1985)
Analytical characterization of mandarin (Citrus deliciosa Ten.) essential oil.
Dugo P, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 26(1), 34-46 (2011)
Dimethyl anthranilate as a bird repellent in livestock feed.
Glahn JF, et al.
Wildlife Society Bulletin, 17(3), 313-320 (1989)
Volatile constituents of calamondin peel and juice (Citrus madurensis Lour.) cultivated in the Philippines.
Takeuchi H, et al.
J. Essent. Oil Res., 17(1), 23-26 (2005)
Hayato Nishida et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 72(3), 578-585 (2015-06-07)
Previously, a non-animal screening approach was proposed for evaluating photosafety of cosmetic ingredients by means of in vitro photochemical and photobiochemical assays; however, complex cosmetic ingredients, such as plant extracts and polymers, could not be evaluated because their molecular weight