Principaux documents
W267619
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
natural, 98%, FG
W267619-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
214,00 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W267619-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
214,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Numéro FEMA:
2676
Beilstein:
1736662
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
213c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.023
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
165 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
936 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.361 (lit.)
pb
57-58 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Clé InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Benjamin Bechem et al.
The Journal of organic chemistry, 75(5), 1795-1798 (2010-02-06)
5-Substituted-2-furan methanols 1a-c are subject to enantioselective carbonyl allylation, crotylation and tert-prenylation upon exposure to allyl acetate, alpha-methyl allyl acetate, or 1,1-dimethylallene in the presence of an ortho-cyclometalated iridium catalyst modified by (R)-Cl,MeO-BIPHEP, (R)-C3-TUNEPHOS, and (R)-C3-SEGPHOS, respectively. In the presence
Nicolas Salem et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 13(1), 140-151 (2010-04-20)
Studies have established the value of [(methyl)1-(11)C]-acetate ([(11)C]Act) combined with 2-deoxy-2[(18)F]fluoro-D-glucose (FDG) for detecting hepatocellular carcinoma (HCC) using positron emission tomography (PET). In this study, the metabolic fate of [(11)C]Act in HCC was characterized. Experiments with acetic acid [1-(14)C] sodium
Lei Yang et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(28), 6364-6372 (2008-06-21)
The mechanisms and the kinetics of the OH (OD) radicals with methyl acetate CH3C(O)OCH3 are investigated theoretically. The dual-level direct dynamics method is employed in the calculation of the rate constants. The optimized geometries and frequencies and the gradients of
Franc Avbelj et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(9), 3137-3141 (2009-02-10)
Recent calorimetric measurements of the solvation enthalpies of some dipeptide analogs confirm our earlier prediction that the principle of group additivity is not valid for the interaction of the peptide group with water. We examine the consequences for understanding the
Marco Candelaresi et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(46), 12783-12790 (2009-10-02)
The solvation dynamics of methyl acetate in heavy water are analyzed by means of two-dimensional infrared spectroscopy, in conjunction with Car-Parrinello molecular dynamics simulations. The C horizontal lineO stretching infrared band of methyl acetate in water splits into a doublet