W257109
Hexyl 2-furoate
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.24
Numéro FEMA:
2571
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
361
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.005
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
pb
105 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C11H16O3/c1-2-3-4-5-8-14-11(12)10-7-6-9-13-10/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3
Clé InChI
KMLFVAGUWNPADU-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves