Principaux documents
W251402
Sigma-Aldrich
Geranyl formate
≥95%, FCC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.26
Numéro FEMA:
2514
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
343
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.076
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
green; fruity; rose
Qualité:
Kosher
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
216 °C (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity; rose
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)7-8-13-9-12/h5,7,9H,4,6,8H2,1-3H3/b11-7+
Clé InChI
FQMZVFJYMPNUCT-YRNVUSSQSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Minju Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13945-13945 (2018-09-19)
We report a strategy for the human-like smelling of a rose scent utilizing olfactory receptor nanodisc (ND)-based bioelectronic nose devices. In this strategy, a floating electrode (FE)-based carbon nanotube (CNT) field effect transistor (FET) was functionalized with human olfactory receptor