W229709
Cinnamyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Cinnamyl 2-methylpropanoate, Isobutyric acid cinnamyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Composition
contains IFRA restricted cinnamal, benzyl alcohol, cinnamyl alcohol
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
254 °C (lit.)
Densité
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
benzyl alcohol, cinnamyl alcohol, cinnamal
Propriétés organoleptiques
fruity; balsamic; sweet
Chaîne SMILES
CC(C)C(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-6+
Clé InChI
KLKQSZIWHVEARN-RMKNXTFCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves