Principaux documents
W221503
Sigma-Aldrich
Butyl sulfide
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Dibutyl sulfide, 1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
W221503-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
187,00 €
4 KG
426,00 €
8 KG
883,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W221503-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
187,00 €
4 KG
426,00 €
8 KG
883,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.29
Numéro FEMA:
2215
Beilstein:
1732829
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
484
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.007
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
5.07 (vs air)
Pression de vapeur
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
188-189 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; sulfurous
Chaîne SMILES 
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Butyl sulfide is a volatile sulfur compound that can be used as a flavoring agent.[1]
Application
  • Room-Temperature Synthesis of Thioether-Stabilized Ruthenium Nanocubes and Their Optical Properties.: This article presents a method for synthesizing thioether-stabilized ruthenium nanocubes at room temperature, using butyl sulfide as a stabilizing agent. The study details the optical properties of the nanocubes, which could have implications for their use in catalysis and materials science (Adams et al., 2023).
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 5 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 356-357 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 356-357 (1997)
Abdul Karim-Talaq Mohammad et al.
Biomedical chromatography : BMC, 33(4), e4481-e4481 (2019-01-08)
A method for digestion of light and medium Iraqi crude oils (Basrah and Khanaken oils) using microwave-induced combustion (MIC) in closed vessels is described for the determination of Hg, Au, Cu, Al, Ca, Co, K, Mg, Si and Sr by
Izabela Sobczak et al.
Journal of hazardous materials, 179(1-3), 444-452 (2010-04-07)
Zeolites exhibiting different structures (Y, Beta, and ZSM-5) were modified with gold and iron and applied for odour adsorption from the air containing dibutyl sulphide (Bu(2)S) used as a representative odour producing compound. The structure of the zeolites used determines
Ashleigh E Baber et al.
ACS nano, 2(11), 2385-2391 (2009-02-12)
This paper describes a fundamental, single-molecule study of the motion of a set of thioethers supported on Au surfaces. Thioethers constitute a simple, robust system with which molecular rotation can be actuated both thermally and mechanically. Low-temperature scanning tunneling microscopy