Principaux documents
W218811
Sigma-Aldrich
Butyl isobutyrate
natural, 97%, FG
W218811-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
85,40 €
1 KG
314,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W218811-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
85,40 €
1 KG
314,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro FEMA:
2188
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
291
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.416
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
apple; banana; green; fruity; sweet
Qualité:
FG
Kosher
natural
Allergène alimentaire:
no known allergens
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
155-156 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; banana; green; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
JSLCOZYBKYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Butyl isobutyrate is an aliphatic ester generally used as a modifier or fixative in flavor industry. It is also used as a flavoring agent for its fruity flavor.[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Kinetics and mechanism of synthesis of butyl isobutyrate over immobilised lipases.
Yadav GD & Lathi PS.
Biochemical Engineering Journal, 16(3), 245-252 (2003)