Principaux documents
W216402
Sigma-Aldrich
Bornyl valerate
≥96%, mixture of isomers
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.37
Numéro FEMA:
2164
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
471
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.153
Essai
≥96%
Activité optique
[α]20/D −18°, neat
Impuretés
15-30% isobornyl valerate
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
pb
136 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 1.0 ppm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)