Principaux documents
W213306
Sigma-Aldrich
Benzoin resin absolute, Siam
natural
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2133
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
gum benzoin, Siam
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
natural
Origine
France origin
Pf
60-70 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsam
Notes préparatoires
Extraction method: solvent extraction and distillation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable