W213209
Benzoin
≥98%
Synonyme(s) :
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 73.1
Pureté
≥98%
Point d'ébullition
194 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
134-138 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
medicinal; vanilla; balsamic
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
Clé InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable