Documents
W208302
Sigma-Aldrich
Isoamyl pyruvate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCO2CH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro FEMA:
2083
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
431
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.443
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
185 °C (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
balsamic
Chaîne SMILES 
CC(C)CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)4-5-11-8(10)7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
LBKWGGFVEDOVEP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup